Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-WRNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-498
PRSI28-498EA 660 EUR InStock
PRSI28-498
Anti-WRNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Werner's syndrome is a rare autosomal recessive disorder characterized by premature aging. The protein encoded by this gene interacts with the N-terminal portion of Werner protein containing the exonuclease domain. This protein shows homology to replication factor C family proteins, and is conserved from E. coli to human. Studies in yeast suggest that this gene may influence the aging process. Two transcript variants encoding different isoforms have been isolated for this gene.Werner's syndrome is a rare autosomal recessive disorder characterized by premature aging. The protein encoded by this gene interacts with the N-terminal portion of Werner protein containing the exonuclease domain. This protein shows homology to replication factor C family proteins, and is conserved from E. coli to human. Studies in yeast suggest that this gene may influence the aging process. Two transcript variants encoding different isoforms have been isolated for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: WRNIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité