Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GJA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-525
PRSI28-525EA 660 EUR InStock
PRSI28-525
Anti-GJA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gap junction protein, alpha 1 is a member of the connexin gene family and a component of gap junctions. Gap junctions are composed of arrays of intercellular channels and provide a route for the diffusion of materials of low molecular weight from cell to cell. Connexin 43 is the major protein of gap junctions in the heart, and gap junctions are thought to have a crucial role in the synchronized contraction of the heart and in embryonic development. Connexin 43 is targeted by several protein kinases that regulate myocardial cell-cell coupling. A related intron-less connexin 43 pseudogene, GJA1P, has been mapped to chromosome 5.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GJA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité