Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GJB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-527
PRSI28-527EA 601 EUR InStock
PRSI28-527
Anti-GJB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gap junctions were first characterized by electron microscopy as regionally specialized structures on plasma membranes of contacting adherent cells. These structures were shown to consist of cell-to-cell channels. Proteins, called connexins, purified from fractions of enriched gap junctions from different tissues differ. The connexins are designated by their molecular mass. Another system of nomenclature divides gap junction proteins into 2 categories, alpha and beta, according to sequence similarities at the nucleotide and amino acid levels. For example, CX43 (MIM 121014) is designated alpha-1 gap junction protein, whereas CX32 (GJB1; MIM 304040) and CX26 are called beta-1 and beta-2 gap junction proteins, respectively. This nomenclature emphasizes that CX32 and CX26 are more homologous to each other than either of them is to CX43.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GJB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité