Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MCM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-534
PRSI28-534EA 660 EUR InStock
PRSI28-534
Anti-MCM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MCM3 is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein is a subunit of the protein complex that consists of MCM2-7. It has been shown to interact directly with MCM5/CDC46. This protein also interacts with, and thus is acetlyated by MCM3AP, a chromatin-associated acetyltransferase. The acetylation of this protein inhibits the initiation of DNA replication and cell cycle progression.The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein is a subunit of the protein complex that consists of MCM2-7. It has been shown to interact directly with MCM5/CDC46. This protein also interacts with, and thus is acetlyated by MCM3AP, a chromatin-associated acetyltransferase. The acetylation of this protein inhibits the initiation of DNA replication and cell cycle progression.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MCM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité