Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-536
PRSI28-536EA 601 EUR InStock
PRSI28-536
Anti-MCM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by MCM4 is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 6 and 7 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. The phosphorylation of this protein by CDC2 kinase reduces the DNA helicase activity and chromatin binding of the MCM complex. The MCM4 gene is mapped to a region on the chromosome 8 head-to-head next to the PRKDC/DNA-PK, a DNA-activated protein kinase involved in the repair of DNA double-strand breaks.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MCM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité