Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IBSP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-550
PRSI28-550EA 601 EUR InStock
PRSI28-550
Anti-IBSP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by the IBSP gene is a major structural protein of the bone matrix. It constitutes approximately 12% of the noncollagenous proteins in human bone and is synthesized by skeletal-associated cell types, including hypertrophic chondrocytes, osteoblasts, osteocytes, and osteoclasts. The only extraskeletal site of its synthesis is the trophoblast. This protein binds to calcium and hydroxyapatite via its acidic amino acid clusters, and mediates cell attachment through an RGD sequence that recognizes the vitronectin receptor.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IBSP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité