Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-555
PRSI28-555EA 660 EUR InStock
PRSI28-555
Anti-ALX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Alx4 is a member of the family of transcription factors that contain the paired-type homeodomain. In contrast to other types of homeodomains, the paired-type homeodomain has been shown to mediate high-affinity sequence-specific DNA binding to palindromic elements as either homodimers or as heterodimers with other family members. Alx4 is co-expressed with Cart1 at several sites during development, including the craniofacial mesenchyme, the mesenchymal derivatives of neural crest cells in the first branchial arch and the limb bud mesenchyme.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ALX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité