Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-568
PRSI28-568EA 537 EUR InStock
PRSI28-568
Anti-ARX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARX (Aristaless-related genes), a subset of the Paired-related homeobox genes, is a group of regulators of essential events during vertebrate embryogenesis. Arx was highly conserved between mouse and zebrafish. Studies have disclosed its neuromeric expression in the forebrain and longitudinal expression in the floor plate in mouse and zebrafish. It is also expressed in the dorsal telencephalon (presumptive cerebral cortex) of mouse embryos.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ARX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité