Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CIITA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-570
PRSI28-570EA 660 EUR InStock
PRSI28-570
Anti-CIITA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
C2ta is essential for transcriptional activity of the HLA class II promoter; activation is via the proximal promoter. No DNA binding of in vitro translated CIITA was detected. C2ta may act in a coactivator-like fashion through protein-protein interactions by contacting factors binding to the proximal MHC class II promoter, to elements of the transcription machinery, or both. Alternatively it may activate HLA class II transcription by modifying proteins that bind to the MHC class II promoter

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CIITA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité