Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-574
PRSI28-574EA 660 EUR InStock
PRSI28-574
Anti-ELF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Elf3 is a transcriptional activator that binds and transactivates ETS sequences containing the consensus nucleotide core sequence GGA[AT]. It acts synergistically with POU2F3 to transactivate the SPRR2A promoter and with RUNX1 to transactivate the ANGPT1 promoter (By similarity). It also transactivates collagenase, CCL20, CLND7, FLG, KRT8, NOS2, PTGS2, SPRR2B, TGFBR2 and TGM3 promoters. IT represses KRT4 promoter activity (By similarity). It may play an important role in epithelial cell differentiation and tumorigenesis and may be a critical downstream effector of the ERBB2 signaling pathway (By similarity). It may be associated with mammary gland development and involution. It plays an important role in the regulation of transcription with TATA-less promoters in preimplantation embryos, which is essential in preimplantation development.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ELF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité