Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-644
PRSI28-644EA 660 EUR InStock
PRSI28-644
Anti-NRIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NIX1 holds two copies of the LXXLL motif. NIX1 displays a neuronal specific expression pattern. It selectively interacts with distinct nuclear receptors of the RAR and TR subfamily, but does not bind steroid hormone receptors. By docking to activated nuclear receptors in an AF2-D-dependent fashion, NIX1 might displace coactivators and result in suppression of the transcriptional activity of liganded nuclear receptors.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NRIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité