Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOX11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-704
PRSI28-704EA 660 EUR InStock
PRSI28-704
Anti-RHOX11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Homeobox proteins are transcription factors notable for their ability to regulate embryogenesis. The reproductive homeobox proteins (Rhox) are expressed in a cell type-specific manner; several are hormonally regulated, and their expression pattern during postnatal testis development corresponds to their chromosomal position. Most of the Rhox proteins are expressed in Sertoli cells, the nurse cells in direct contact with developing male germ cells, suggesting that they regulate the expression of somatic-cell gene products critical for germ cell development.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RHOX11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité