Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-714
PRSI28-714EA 601 EUR InStock
PRSI28-714
Anti-CHRNB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mutations in nAChRs are found in a rare form of nocturnal frontal lobe epilepsy. Previously, some nAChR mutations have been described that are associated with additional neurological features such as psychiatric disorders or cognitive defects. A new CHRNB2 mutation located in transmembrane region 3 (M3), outside the known ADNFLE mutation cluster. The CHRNB2 mutation I312M, which occurred de novo in twins, markedly increases the receptor's sensitivity to acetylcholine. Phenotypically, the mutation is associated not only with typical ADNFLE, but also with distinct deficits in memory. The cognitive problems are most obvious in tasks requiring the organization and storage of verbal information.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHRNB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité