Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-730
PRSI28-730EA 601 EUR InStock
PRSI28-730
Anti-EDF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EDF1 encodes a protein that may regulate endothelial cell differentiation. It has been postulated that the protein functions as a bridging molecule that interconnects regulatory proteins and the basal transcriptional machinery, thereby modulating the transcription of genes involved in endothelial differentiation. This protein has also been found to act as a transcriptional coactivator by interconnecting the general transcription factor TATA element-binding protein (TBP) and gene-specific activators. Two alternatively spliced transcripts which encode distinct proteins have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EDF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité