Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-737
PRSI28-737EA 601 EUR InStock
PRSI28-737
Anti-MTA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MTA1 encodes a protein that was identified in a screen for genes expressed in metastatic cells, specifically, mammary adenocarcinoma cell lines. Expression of this gene has been correlated with the metastatic potential of at least two types of carcinomas although it is also expressed in many normal tissues. The role it plays in metastasis is unclear. MTA1 was initially thought to be the 70kD component of a nucleosome remodeling deacetylase complex, NuRD, but it is more likely that this component is a different but very similar protein. These two proteins are so closely related, though, that they share the same types of domains. These domains include two DNA binding domains, a dimerization domain, and a domain commonly found in proteins that methylate DNA. The profile and activity of this gene product suggest that it is involved in regulating transcription and that this may be accomplished by chromatin remodeling.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MTA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité