Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZRANB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-738
PRSI28-738EA 601 EUR InStock
PRSI28-738
Anti-ZRANB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF265 is a protein that has been shown to bind to the spliceosomal components U1-70K and U2AF35 and to direct alternative splicing. Analysis of the structure reveals substantial similarity to known RNA-binding motifs in terms of the distribution of key surface residues responsible for making RNA contacts, despite a complete lack of structural homology. An RNA gel shift assay was used to demonstrate that a single crossed finger domain from ZNF265 is capable of binding to an RNA message. Taken together, these results define a new RNA-binding motif and should provide insight into the functions of the >100 uncharacterized proteins in the sequence data bases that contain this domain.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZRANB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité