Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-747
PRSI28-747EA 601 EUR InStock
PRSI28-747
Anti-ALX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse Alx3 is a homeobox gene that is related to the Drosophila aristaless gene and to a group of vertebrate genes including Prx1, Prx2, Cart1, and Alx4. The protein encoded contains a diverged variant of a conserved peptide sequence present near the carboxyl terminus of at least 15 different paired-class-homeodomain proteins. Alx3 is expressed in mouse embryos from 8 days of gestation onward in a characteristic pattern, predominantly in neural crest-derived mesenchyme and in lateral plate mesoderm.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ALX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité