Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BACH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-768
PRSI28-768EA 601 EUR InStock
PRSI28-768
Anti-BACH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BACH1 is a transcription factor that belongs to the cap'n'collar type of basic region leucine zipper factor family (CNC-bZip). The encoded protein contains broad complex, tramtrack, bric-a-brac/poxvirus and zinc finger (BTB/POZ) domains, which is atypical of CNC-bZip family members. These BTB/POZ domains facilitate protein-protein interactions and formation of homo- and/or hetero-oligomers. When this encoded protein forms a heterodimer with MafK, it functions as a repressor of Maf recognition element (MARE) and transcription is repressed. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene. Some exons of this gene overlap with some exons from the C21orf41 gene, which is transcribed in an opposite orientation to this gene but does not seem to encode a protein.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BACH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité