Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FOXJ1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-774
PRSI28-774EA 660 EUR InStock
PRSI28-774
Anti-FOXJ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXJ1 is a member of forkhead/winged-helix transcription factor family, which play crucial roles during vertebrate development. FOXJ1 may play an important role in cell fate determination during lung development and in spermatogenesis.The unique pattern of FOXJ1expression during human fetal development suggests a role for this forkhead/winged-helix factor during pulmonary and renal epithelial development. Single nucleotide polymorphisms were identified in FOXJ1 and a significant association was found with allergic rhinitis.FOXJ1 is a member of the forkhead gene family, which was originally identified in Drosophila. The forkhead family is composed of transcription factors with a conserved 100-amino acid DNA-binding motif.FOXJ1 is a member of the forkhead gene family, which was originally identified in Drosophila. The forkhead family is composed of transcription factors with a conserved 100-amino acid DNA-binding motif.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FOXJ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité