Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXO3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-775
PRSI28-775EA 660 EUR InStock
PRSI28-775
Anti-FOXO3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXO3A belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia.This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FOXO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité