L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MSX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-805
PRSI28-805EA 601 EUR InStock
PRSI28-805
Anti-MSX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MSX2 is a member of the muscle segment homeobox gene family. The protein is a transcriptional repressor whose normal activity may establish a balance between survival and apoptosis of neural crest-derived cells required for proper craniofacial morphogenesis. The protein may also have a role in promoting cell growth under certain conditions and may be an important target for the RAS signaling pathways. Mutations in this gene are associated with parietal foramina 1 and craniosynostosis type 2.This gene encodes a member of the muscle segment homeobox gene family. The encoded protein is aMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI28-805
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité