Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PBX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-811
PRSI28-811EA 660 EUR InStock
PRSI28-811
Anti-PBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PBX2 is a ubiquitously expressed member of the TALE/PBX homeobox family. PBX2 gene was identified by its similarity to a homeobox gene which is involved in t (1;19) translocation in acute pre-B-cell leukemias. PBX2 is a transcriptional activator which binds to the TLX1 promoter. This gene encodes a ubiquitously expressed member of the TALE/PBX homeobox family. It was identified by its similarity to a homeobox gene which is involved in t (1;19) translocation in acute pre-B-cell leukemias. This protein is a transcriptional activator which binds to the TLX1 promoter. The gene is located within the major histocompatibility complex (MHC) on chromosome 6.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PBX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité