Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR5A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-855
PRSI28-855EA 601 EUR InStock
PRSI28-855
Anti-NR5A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NR5A2 binds to the sequence element 5'-AACGACCGACCTTGAG-3' of the enhancer II of hepatitis B virus genes, a critical cis-element of their expression and regulation. It may be responsable for the liver-specific activity of enhancer II, probably in combination with other hepatocyte transcription factors. It is a key regulator of cholesterol 7-alpha-hydroxylase gene (CYP7A) expression in liver. It may also contribute to the regulation of pancreas-specific genes and play important roles in embryonic development.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR5A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité