Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-856
PRSI28-856EA 660 EUR InStock
PRSI28-856
Anti-CREG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The adenovirus E1A protein both activates and represses gene expression to promote cellular proliferation and inhibit differentiation. CREG1 antagonizes transcriptional activation and cellular transformation by E1A. This protein shares limited sequence similarity with E1A and binds both the general transcription factor TBP and the tumor suppressor pRb in vitro.The adenovirus E1A protein both activates and represses gene expression to promote cellular proliferation and inhibit differentiation. The protein encoded by this gene antagonizes transcriptional activation and cellular transformation by E1A. This protein shares limited sequence similarity with E1A and binds both the general transcription factor TBP and the tumor suppressor pRb in vitro. This gene may contribute to the transcriptional control of cell growth and differentiation.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CREG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité