Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF259 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-860
PRSI28-860EA 660 EUR InStock
PRSI28-860
Anti-ZNF259 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF259 may be a signaling molecule that communicates mitogenic signals from the cytoplasm to the nucleus. ZNF259 binds to the EGFR and is released from the receptor after activation.ZNF259 is essential for cell viability and its interaction with eEF-1alpha contributes to normal cellular proliferation.ZNF259 translocates from the cytoplasm to the nucleus after treatment of cells with mitogens. ZNF259 accumulates in the nucleolus of proliferating cells. Loss of ZNF259 caused disruption of nucleolar function, including preribosomal RNA expression. ZNF259 is an essential protein that is required for normal nucleolar function in proliferating cells.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZNF259
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité