Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MECOM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-888
PRSI28-888EA 601 EUR InStock
PRSI28-888
Anti-MECOM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDS1 is located at 3q26 170-400 kb upstream (telomeric) of EVI1 in the chromosomal region in which some of the breakpoints 5' of EVI1 have been mapped. MDS1 has been identified as a single gene as well as a previously unreported exon (s) of EVI1. MDS1 exists in normal tissues both as a unique transcript and as a normal fusion transcript with EVI1, with an additional 188 codons at the 5' end of the previously reported EVI1 open reading frame. In cells with translocation t (3;21), additional fusion transcripts are AML1-MDS1 and AML1-MDS1-EVI1. EVI1 and MDS1 are involved in leukemia associated with chromosomal translocation breakpoints in the region between these genes.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MECOM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité