Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFYB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-933
PRSI28-933EA 660 EUR InStock
PRSI28-933
Anti-NFYB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NFYB is one subunit of a trimeric complex, forming a highly conserved transcription factor that binds with high specificity to CCAAT motifs in the promoter regions in a variety of genes. This gene product, subunit B, forms a tight dimer with the C subunit, a prerequisite for subunit A association. The resulting trimer binds to DNA with high specificity and affinity. Subunits B and C each contain a histone-like motif. Observation of the histone nature of these subunits is supported by two types of evidence; protein sequence alignments and experiments with mutants.The protein encoded by this gene is one subunit of a trimeric complex, forming a highly conserved transcription factor that binds with high specificity to CCAAT motifs in the promoter regions in a variety of genes. This gene product, subunit B, forms a tight dimer with the C subunit, a prerequisite for subunit A association. The resulting trimer binds to DNA with high specificity and affinity. Subunits B and C each contain a histone-like motif. Observation of the histone nature of these subunits is supported by two types of evidence; protein sequence alignments and experiments with mutants.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NFYB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité