Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LZTR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-956
PRSI28-956EA 601 EUR InStock
PRSI28-956
Anti-LZTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Leucine-zipper-like transcriptional regulator 1 (LZTR1) is belived to be a DNA-binding protein and transcriptional regulator based on its predicted structural characteristics. The transcript is present in several essential fetal organs and is hemizygously deleted in some DiGeorge syndrome patients. LZTR1 is thought to play a critical role in embryogenesis.Leucine-zipper-like transcriptional regulator 1 is belived to be a DNA-binding protein and transcriptional regulator based on its predicted structural characteristics. The transcript is present in several essential fetal organs and is hemizygously deleted in some DiGeorge syndrome patients. It is thought to play a critical role in embryogenesis.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LZTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité