Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR1H2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-969
PRSI28-969EA 601 EUR InStock
PRSI28-969
Anti-NR1H2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The LX receptors (LXRs) were originally identified as orphan members of the nuclear receptor superfamily because their ligands were unknown. Like other receptors in the family, LXRs heterodimerize with retinoid X receptor and bind to specific response elements (LXREs) characterized by direct repeats separated by 4 nucleotides. Two genes, alpha (LXRA) and beta, are known to encode LXR proteins.The LX receptors (LXRs) were originally identified as orphan members of the nuclear receptor superfamily because their ligands were unknown. Like other receptors in the family, LXRs heterodimerize with retinoid X receptor (see MIM 180245) and bind to specific response elements (LXREs) characterized by direct repeats separated by 4 nucleotides. Two genes, alpha (LXRA, MIM 602423) and beta, are known to encode LXR proteins (Song et al., 1995).

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR1H2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité