Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-986
PRSI28-986EA 601 EUR InStock
PRSI28-986
Anti-ILF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ILF3 may facilitate double-stranded RNA-regulated gene expression at the level of post-transcription. ILF3 can act as a translation inhibitory protein which binds to coding sequences of acid beta-glucosidase (GCase) and other mRNAs and functions at the initiation phase of GCase mRNA translation, probably by inhibiting its binding to polysomes. ILF3 can regulate protein arginine N-methyltransferase 1 activity. ILF3 may regulate transcription of the IL2 gene during T-cell activation. It can promote the formation of stable DNA-dependent protein kinase holoenzyme complexes on DNA.Nuclear factor of activated T-cells (NFAT) is a transcription factor required for T-cell expression of interleukin 2. NFAT binds to a sequence in the IL2 enhancer known as the antigen receptor response element 2. In addition, NFAT can bind RNA and is an essential component for encapsidation and protein priming of hepatitis B viral polymerase. NFAT is a heterodimer of 45 kDa and 90 kDa proteins, the larger of which is the product of this gene. The encoded protein, which is primarily localized to ribosomes, probably regulates transcription at the level of mRNA elongation. At least three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ILF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité