L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-989
PRSI28-989EA 660 EUR InStock
PRSI28-989
Anti-KEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KEAP1 contains KELCH-1 like domains, as well as a BTB/POZ domain. Kelch-like ECH-associated protein 1 interacts with NF-E2-related factor 2 in a redox-sensitive manner and the dissociation of the proteins in the cytoplasm is followed by transportation of NF-E2-related factor 2 to the nucleus. This interaction results in the expression of the catalytic subunit of gamma-glutamylcysteine synthetase.Western blots using two different antibodies against two unique regions of this protein target confirm the same apparent molecular weight in our tests.This gene encodes a protein containing KELCH-1More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité