Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAFF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-990
PRSI28-990EA 537 EUR InStock
PRSI28-990
Anti-MAFF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAFF is a basic leucine zipper (bZIP) transcription factor that lacks a transactivation domain. It is known to bind the US-2 DNA element in the promoter of the oxytocin receptor (OTR) gene and most likely heterodimerizes with other leucine zipper-containing proteins to enhance expression of the OTR gene during term pregnancy. MAFF can also form homodimers, and since it lacks a transactivation domain, the homodimer may act as a repressor of transcription. MAFF may also be involved in the cellular stress response.The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper (bZIP) transcription factor that lacks a transactivation domain. It is known to bind the US-2 DNA element in the promoter of the oxytocin receptor (OTR) gene and most likely heterodimerizes with other leucine zipper-containing proteins to enhance expression of the OTR gene during term pregnancy. The encoded protein can also form homodimers, and since it lacks a transactivation domain, the homodimer may act as a repressor of transcription. This gene may also be involved in the cellular stress response. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAFF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité