Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNOT7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-998
PRSI28-998EA 589 EUR InStock
PRSI28-998
Anti-CNOT7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CNOT7 binds to an anti-proliferative protein, B-cell translocation protein 1, which negatively regulates cell proliferation. Binding of the two proteins, which is driven by phosphorylation of the anti-proliferative protein, causes signaling events in cell division that lead to changes in cell proliferation associated with cell-cell contact. The protein has both mouse and yeast orthologs.The protein encoded by this gene binds to an anti-proliferative protein, B-cell translocation protein 1, which negatively regulates cell proliferation. Binding of the two proteins, which is driven by phosphorylation of the anti-proliferative protein, causes signaling events in cell division that lead to changes in cell proliferation associated with cell-cell contact. The protein has both mouse and yeast orthologs. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CNOT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité