Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMARCAL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-999
PRSI28-999EA 601 EUR InStock
PRSI28-999
Anti-SMARCAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SMARCAL1 is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. Mutations in SMARCAL1 gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency.The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein shows sequence similarity to the E. coli RNA polymerase-binding protein HepA. Mutations in this gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SMARCAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité