Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERGIC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-034
PRSI29-034EA 601 EUR InStock
PRSI29-034
Anti-ERGIC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ERGIon Channel2 possibly play role in transport between endoplasmic reticulum and Golgi. ERGIon Channel2 is downregulated in prostate cancer. ERGIon Channel2 may play an important role in the growth and tumorigenicity of PC-3 prostate tumor cells. Ectopic expression of a partial sequence of ERGIon Channel2 as a VP22-fusion protein in prostate cancer cell line, PC-3, induced cellular senescence. Interferon-beta (IFN-beta) and a number of IFN-inducible genes were upregulated by the ERGIon Channel2-VP22 fusion protein.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ERGIC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité