Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2F2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-062
PRSI29-062EA 601 EUR InStock
PRSI29-062
Anti-NR2F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NR2F2, an orphan member of the nuclear hormone receptor superfamily, acts as a transcriptional repressor by antagonizing the functions of other nuclear hormone receptors and by actively silencing transcription. However, in certain contexts, NR2F2 stimulates transcription directly. NR2F2, MyoD and p300 interact in a competitive manner, and that increasing amounts of NR2F2 have the ability to reduce the interaction between myoD and p300 invitro. NR2F2 post-transcriptionally regulates myoD activity/function, and that crosstalk between orphan nuclear receptors and the myogenic bHLH proteins has functional consequences for differentiation.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR2F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité