Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-065
PRSI29-065EA 660 EUR InStock
PRSI29-065
Anti-DEAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DEAF1 down-regulates transcription of those genes by binding to sequence with multiple copies of TTC[CG]G present in their own promoter and that of the HNRPA2B1 gene. DEAF1 binds to the retinoic acid response element (RARE) AGGGTTCACCGAAAGTTCA. DEAF1 activates the proenkephalin gene independently of promoter binding, probably through protein-protein interaction. When secreted, behaves as an inhibitor of cell proliferation, by arresting cells in the G0 or G1 phase.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DEAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité