Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMBOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-090
PRSI29-090EA 601 EUR InStock
PRSI29-090
Anti-HMBOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HMBOX1 is located at the boundary of 8p12.3 and 8p21.1. HMBOX1 proteins are highly conserved in human, mouse, rat, chicken and Xenopus laevis. Functional HMBOX1::EGFP (enhanced green fluorescent protein) fusion protein revealed that HMBOX1 accumulated more in cytoplasm than in nucleus. HMBOX1 is a transcription repressor. Human HMBOX1 is widely expressed in 18 tissues, and it is highly expressed in pancreas. Hmbox1 is widely expressed in mouse pancreas and the expression of this gene can also be detected in pallium, hippocampus and hypothalamus.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HMBOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité