L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ZNF322 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
29-093
PRSI29-093EA 660 EUR InStock
PRSI29-093
Anti-ZNF322 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF322 contains four exons and spans 23.2kb in chromosome 6p22.1 region, and transcribes a 2.7kb mRNA that encodes a protein with 402 amino acid residues.Through northern blot analysis, ZNF322 was shown to be expressed in every human tissue examined at adult stage and during embryonic developmental stages from 80 days to 24 weeks. When ZNF322 was overexpressed in COS-7 cells, ZNF322-EGFP fusion protein is detected in the nucleus and cytoplasm. Reporter gene assays show that ZNF322 is a transcriptional activator. Furthermore, overexpression of ZNF322 in COS-7 cells activates theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité