Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX6-3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-150
PRSI29-150EA 537 EUR InStock
PRSI29-150
Anti-NKX6-3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nkx6.3 is a new member of the Nkx6 subfamily of homeodomain proteins. Members of the Nkx family of homeodomain proteins are involved in a variety of developmental processes such as cell fate determination in the CNS and in the pancreas. Nkx6.3 is expressed in the developing CNS and gastro-intestinal tract. Nkx6.3 shows a remarkably selective expression in a subpopulation of differentiating V2 neurons at caudal hindbrain levels. In the gut, Nkx6.3 is expressed in duodenal and glandular stomach endoderm and at the end of gestation Nkx6.3 became restricted to the base of the gastric units in the glandular stomach.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NKX6-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité