Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-165
PRSI29-165EA 601 EUR InStock
PRSI29-165
Anti-MLX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MLX belongs to the family of basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-Zip) transcription factors. These factors form heterodimers with Mad proteins and play a role in proliferation, determination and differentiation. MLX may act to diversify Mad family function by its restricted association with a subset of the Mad family of transcriptional repressors, namely, Mad1 and Mad4.The product of this gene belongs to the family of basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-Zip) transcription factors. These factors form heterodimers with Mad proteins and play a role in proliferation, determination and differentiation. This gene product may act to diversify Mad family function by its restricted association with a subset of the Mad family of transcriptional repressors, namely, Mad1 and Mad4. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MLX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité