Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRMT5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-204
PRSI29-204EA 601 EUR InStock
PRSI29-204
Anti-PRMT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRMT5 methylates specific arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 and Sm D3 to monomethylarginine and to symmetrical dimethylarginines (sDMAs). It methylates SUPT5H. PRMT5 plays a role in the assembly of snRNP core particles and may play a role in cytokine-activated transduction pathways. It negatively regulates cyclin E1 promoter activity and cellular proliferation and May regulate the SUPT5H transcriptional elongation properties. It may be part of a pathway that is connected to a chloride current, possibly through cytoskeletal rearrangement. PRMT5 methylates histone H2A/H4 'Arg-3' during germ cell development and methylates histone H3 'Arg-8', which may repress transcription.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRMT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité