Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBPMS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-239
PRSI29-239EA 601 EUR InStock
PRSI29-239
Anti-RBPMS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RBPMS is a member of the RRM family of RNA-binding proteins. The RRM domain is between 80-100 amino acids in length and family members contain one to four copies of the domain. The RRM domain consists of two short stretches of conserved sequence called RNP1 and RNP2, as well as a few highly conserved hydrophobic residues. RBPMS has a single, putative RRM domain in its N-terminus.This gene encodes a member of the RRM family of RNA-binding proteins. The RRM domain is between 80-100 amino acids in length and family members contain one to four copies of the domain. The RRM domain consists of two short stretches of conserved sequence called RNP1 and RNP2, as well as a few highly conserved hydrophobic residues. The protein encoded by this gene has a single, putative RRM domain in its N-terminus. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RBPMS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité