Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-285
PRSI29-285EA 660 EUR InStock
PRSI29-285
Anti-ACO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACO1, also known as iron regulatory element binding protein 1 (IREB1), is a cytosolic protein which binds to iron-responsive elements (IREs). It plays a central role in cellular iron homeostasis. It was also shown to have aconitase activity, and hence grouped with the aconitase family of enzymes.Aconitase 1, also known as iron regulatory element binding protein 1 (IREB1), is a cytosolic protein which binds to iron-responsive elements (IREs). IREs are stem-loop structures found in the 5' UTR of ferritin mRNA, and in the 3' UTR of transferrin receptor mRNA. The iron-induced binding to the IRE results in repression of translation of ferritin mRNA, and inhibition of degradation of the otherwise rapidly degrading transferrin receptor mRNA. Thus, IREB1 plays a central role in cellular iron homeostasis. It was also shown to have aconitase activity, and hence grouped with the aconitase family of enzymes.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ACO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité