Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOVA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-288
PRSI29-288EA 589 EUR InStock
PRSI29-288
Anti-NOVA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NOVA1 is a neuron-specific RNA-binding protein, a member of the Nova family of paraneoplastic disease antigens, that is recognized and inhibited by paraneoplastic antibodies. These antibodies are found in the sera of patients with paraneoplastic opsoclonus-ataxia, breast cancer, and small cell lung cancer.This gene encodes a neuron-specific RNA-binding protein, a member of the Nova family of paraneoplastic disease antigens, that is recognized and inhibited by paraneoplastic antibodies. These antibodies are found in the sera of patients with paraneoplastic opsoclonus-ataxia, breast cancer, and small cell lung cancer. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been described.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NOVA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité