Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-292
PRSI29-292EA 601 EUR InStock
PRSI29-292
Anti-PPP1R8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene, through alternative splicing, encodes three different isoforms. Two of the protein isoforms encoded by this gene are specific inhibitors of type 1 serine/threonine protein phosphatases and can bind but not cleave RNA. The third protein isoform lacks the phosphatase inhibitory function but is a single-strand endoribonuclease comparable to RNase E of E. coli. This isoform requires magnesium for its function and cleaves specific sites in A+U-rich regions of RNA.This gene, through alternative splicing, encodes three different isoforms. Two of the protein isoforms encoded by this gene are specific inhibitors of type 1 serine/threonine protein phosphatases and can bind but not cleave RNA. The third protein isoform lacks the phosphatase inhibitory function but is a single-strand endoribonuclease comparable to RNase E of E. coli. This isoform requires magnesium for its function and cleaves specific sites in A+U-rich regions of RNA.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPP1R8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité