Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SSB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-309
PRSI29-309EA 660 EUR InStock
PRSI29-309
Anti-SSB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SSB is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU (OH) elements of newly RNA polymerase III-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. SSB protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus.La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU (OH) elements of newly RNA polymerase III (see MIM 606007)-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome (MIM 270150) and systemic lupus erythematosus (SLE; MIM 152700) (Teplova et al., 2006).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SSB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité