Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-YARS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-313
PRSI29-313EA 601 EUR InStock
PRSI29-313
Anti-YARS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Tyrosyl-tRNA synthetase belongs to the class I tRNA synthetase family. Cytokine activities have also been observed for the human tyrosyl-tRNA synthetase, after it is split into two parts, an N-terminal fragment that harbors the catalytic site and a C-terminal fragment found only in the mammalian enzyme. The N-terminal fragment is an interleukin-8-like cytokine, whereas the released C-terminal fragment is an EMAP II-like cytokine.Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Tyrosyl-tRNA synthetase belongs to the class I tRNA synthetase family. Cytokine activities have also been observed for the human tyrosyl-tRNA synthetase, after it is split into two parts, an N-terminal fragment that harbors the catalytic site and a C-terminal fragment found only in the mammalian enzyme. The N-terminal fragment is an interleukin-8-like cytokine, whereas the released C-terminal fragment is an EMAP II-like cytokine.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: YARS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité