Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFSWAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-330
PRSI29-330EA 601 EUR InStock
PRSI29-330
Anti-SFSWAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SFRS8 is a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein.This gene encodes a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein. This gene autoregulates its expression by control of splicing of its first two introns. In addition, it also regulates the splicing of fibronectin and CD45 genes. Multiple alternatively spliced variants have been identified. Two alternatively spliced variants have been characterized to date.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SFSWAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité