L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PRPF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
29-338
PRSI29-338EA 660 EUR InStock
PRSI29-338
Anti-PRPF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The removal of introns from nuclear pre-mRNAs occurs on complexes called spliceosomes, which are made up of 4 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and an undefined number of transiently associated splicing factors. PRPF3 is 1 of several proteins that associate with U4 and U6 snRNPs.The removal of introns from nuclear pre-mRNAs occurs on complexes called spliceosomes, which are made up of 4 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and an undefined number of transiently associated splicing factors. PRPF3 is 1 of several proteins that associate with U4 and U6 snRNPs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité